P25701
Hexylbenzene
97%
Synonim(y):
1-Phenylhexane
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.486 (lit.)
tw
226 °C (lit.)
mp
−61 °C (lit.)
gęstość
0.861 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C12H18/c1-2-3-4-6-9-12-10-7-5-8-11-12/h5,7-8,10-11H,2-4,6,9H2,1H3
Klucz InChI
LTEQMZWBSYACLV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
181.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
83 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter