Merck
P52407
Sigma-Aldrich
Propylbenzene
98%
Synonim(y):
Isocumene, 1-Phenylpropane
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.19
Beilstein:
1903006
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
4.14 (vs air)
ciśnienie pary
2 mmHg ( 20 °C)
Próba
98%
temp. samozapłonu
842 °F
granice wybuchowości
6 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.491 (lit.)
bp
159 °C (lit.)
mp
−99 °C (lit.)
gęstość
0.862 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCc1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h3-5,7-8H,2,6H2,1H3
Klucz InChI
ODLMAHJVESYWTB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Propylbenzene is a component of jet-A kerosene fuel and used in combustion studies.
  • In organic synthesis, it can be used as a solvent and also as a precursor to synthesize intermediates such as 4-phenylbutyraldehyde and ethyl phenyl ketone.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Relationship between the Thermally Induced Reorientations of Aromatic Solvate Molecules in Cu (hfac) 2?Nitroxide Breathing Crystals and the Character of the Magnetic Anomaly.
Romanenko G V, et al.
Inorganic Chemistry, 50(14), 6597-6609 (2011)
Thermal, Catalytic Conversion of Alkanes to Linear Aldehydes and Linear Amines.
Tang X, et al.
Journal of the American Chemical Society, 140(11), 4157-4163 (2018)
Dielectric study of concentration fluctuation in solutions of polystyrene.
Yoshizaki K, et al.
Macromolecules, 36(7), 2349-2354 (2003)
A high pressure shock tube study of n-propylbenzene oxidation and its comparison with n-butylbenzene.
Darcy D, et al.
Combustion and Flame, 159(7), 2219-2232 (2012)
Crystal structure of meso?substituted pyrazolyl porphyrin complexes and their highly active catalyst for oxidation of alkylbenzenes.
Yao Y, et al.
Applied Organometallic Chemistry, 32(3), e4184-e4184 (2018)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
P52407-500ML4061837709371
P52407-100ML4061834377108
P52407-25ML4061834377139