Merck
111856
Sigma-Aldrich
Propylcyclohexane
99%
Synonim(y):
n-Propylcyclohexane
About This Item
Wzór liniowy:
C6H11CH2CH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.24
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
8.7 mmHg ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
temp. samozapłonu
478 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.436 (lit.)
bp
155 °C (lit.)
gęstość
0.793 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCC1CCCCC1
InChI
1S/C9H18/c1-2-6-9-7-4-3-5-8-9/h9H,2-8H2,1H3
Klucz InChI
DEDZSLCZHWTGOR-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Propylcyclohexane is a component of the surrogate biokerosene model fuel. It has been used in the kinetic studies of kerosene Jet A-1 oxidation. It has also been used to assay kerosene/rapeseed oil methyl ester (RME) mixture (80/20, mol/mol; biokerosene).
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
95.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
35 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Philippe Dagaut et al.
The journal of physical chemistry. A, 111(19), 3992-4000 (2007-01-27)
The kinetics of oxidation of kerosene Jet A-1 and a kerosene/rapeseed oil methyl ester (RME) mixture (80/20, mol/mol) (biokerosene) was studied experimentally in a jet-stirred reactor at 10 atm and constant residence time, over the temperature range 740-1200 K, and