ciśnienie pary
42 mmHg ( 37.7 °C)
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.428 (lit.)
bp
118-120 °C (lit.)
gęstość
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1(C)CCCCC1
InChI
1S/C8H16/c1-8(2)6-4-3-5-7-8/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
QEGNUYASOUJEHD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 2
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Shigella spp. are predominantly connected to humans and are rarely isolated from other animals, with the exception of primates.
Technical article on Cultivation of Shigella