Merck
118389
Sigma-Aldrich
1,3-Dimethylcyclohexane, mixture of cis and trans
99%
About This Item
Wzór liniowy:
C6H10(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
112.21
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.426 (lit.)
bp
121-124 °C (lit.)
gęstość
0.767 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC1CCCC(C)C1
InChI
1S/C8H16/c1-7-4-3-5-8(2)6-7/h7-8H,3-6H2,1-2H3
Klucz InChI
SGVUHPSBDNVHKL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
cis-1,3-dimetylocykloheksan ulega reakcji otwarcia pierścienia w mechanizmie dikarbenu w obecności katalizatora irydowego na nośniku SiO2.
Zastosowanie
1,3-dimetylocykloheksan został użyty do zbadania reakcji otwarcia pierścienia 1,3-dimetylocykloheksanu na katalizatorach irydowych modyfikowanych dodatkiem K i Ni.
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
48.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ring opening of 1, 3-dimethylcyclohexane on Ir catalysts: Modification of product distribution by addition of Ni and K to improve fuel properties.
Dokjampa S, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 274(1), 231-240 (2007)
Ring opening of 1, 2-and 1, 3-dimethylcyclohexane on iridium catalysts.
Do PT, et al.
J. Catal., 238(2), 477-488 (2006)
Masahiro Kono et al.
Journal of natural products, 74(3), 391-394 (2011-02-15)
Retinal analogues have been used to probe the chromophore binding pocket and function of the rod visual pigment rhodopsin. Despite the high homology between rod and cone visual pigment proteins, conclusions drawn from rhodopsin studies should not necessarily be extrapolated