Merck
192805
Sigma-Aldrich
1,3-Cyclopentanediol, mixture of cis and trans
95%
About This Item
Wzór liniowy:
C5H8(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.484 (lit.)
bp
80-85 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
40 °C (lit.)
gęstość
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC1CCC(O)C1
InChI
1S/C5H10O2/c6-4-1-2-5(7)3-4/h4-7H,1-3H2
Klucz InChI
NUUPJBRGQCEZSI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1,3-Cyclopentanediol was used in the synthesis of 1,3-cyclopentanediol bis(4-methylbenzenesulfonate) and β-hydroxy-substituted cyclic carbonyl compounds. It was also used in direct enantiomer resolution of diols without derivatization on a chiral polysiloxane by capillary gas chromatography.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Direct asymmetric a-hydroxylation of 2-hydroxymethyl ketones.
Paju A, et al.
Tetrahedron, 58(36), 7321-7326 (2002)
Stepwise Introduction of p-Electron Cross-Conjugation: A Possible Access to [5] Radialenes?
Geneste F, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 62(16), 5339-5343 (1997)
Direct resolution of enantiomeric diols by capillary gas chromatography on a chiral polysiloxane derived from (R, R)-tartramide.
Nakamura K, et al.
Analytical Chemistry, 62(5), 539-541 (1990)