Merck
416517
Sigma-Aldrich
4,4′-Isopropylidenedicyclohexanol, mixture of isomers
90%
Synonim(y):
2,2-Bis(4-hydroxycyclohexyl)propane, 4,4′-(Propane-2,2-diyl)dicyclohexanol, Dodecahydrobisphenol A, Perhydrobisphenol A
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C(C6H10OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
240.38
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Próba
90%
Postać
chips
tw
230-234 °C/14 mmHg (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C1CCC(O)CC1)C2CCC(O)CC2
InChI
1S/C15H28O2/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12/h11-14,16-17H,3-10H2,1-2H3
Klucz InChI
CDBAMNGURPMUTG-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)