Kluczowe dokumenty
8.14584
Sigma-Aldrich
4-Propylcyclohexanone
for synthesis
Synonim(y):
4-Propylcyclohexanone
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H16O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.22
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352115
Numer indeksu EC:
406-810-4
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
0.23 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
320 °C
siła działania
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.0 (20 °C, 2 g/L in H2O)
bp
219 °C/1013 hPa
mp
<-70 °C
temp. przejścia
flash point 90 °C
rozpuszczalność
1.96 g/L
gęstość
0.91 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O=C1CCC(CC1)CCC
InChI
1S/C9H16O/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h8H,2-7H2,1H3
Klucz InChI
NQEDLIZOPMNZMC-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.906 - 0.908
Identity (IR): passes test
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1B
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
186.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
86 °C - closed cup