Kluczowe dokumenty
E49401
2-Ethyltoluene
99%
Synonim(y):
1-Metylo-2-etylobenzen, 1-etylo-2-metylobenzen, 2-Metylo-1-etylobenzen, 2-metylobenzen, o-Etylometylobenzen, o-etylotoluen, o-metylobenzen
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
824 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.505 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
mp
−17 °C (lit.)
gęstość
0.887 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1ccccc1C
InChI
1S/C9H12/c1-3-9-7-5-4-6-8(9)2/h4-7H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
HYFLWBNQFMXCPA-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
127.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
53 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?