Merck
28220
Supelco
Cumene
analytical standard
Synonim(y):
(1-Methylethyl)benzene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene, NSC 8776
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.19
Beilstein:
1236613
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
9.7 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
≥99.5% (GC)
temp. samozapłonu
797 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
6.5 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.491 (lit.)
n20/D 1.491
bp
152-154 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
gęstość
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Cumene is a colourless aromatic liquid which is mainly used as solvent in production of phenol, acetone and acetophenone. It is insoluble in water and is miscible with organic solvents. It forms peroxide on exposure to air for long and reacts exothermically with concentrated nitric or sulphuric acid.
Zastosowanie
It has been used as reference standard in GC-MS analysis for the determination of cumene in lake water sample.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 7
1 of 7
Styrene analytical standard
Supelco
45993
Styrene
Toluene analytical standard
Supelco
89680
Toluene
o-Xylene analytical standard
Supelco
95660
o-Xylene
p-Xylene analytical standard
Supelco
95680
p-Xylene
Benzene analytical standard
Supelco
12540
Benzene
Mesitylene analytical standard
Supelco
63908
Mesitylene
Determination of toxic toluene, xylene and cumene in different lake waters.
Hossain, Amzad M.; Kabir M. J. ; and Salehuddin, S. M.;
International Journal of Environmental Research and Public Health, 4.2, 341-346 (2010)
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances
A Comprehensive Guide to the Hazardous Properties of Chemical Substances, 1-523 (2007)
Youji Okada et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(22), 4113-4117 (2007-02-23)
We have undertaken a detailed study of the antioxidant activity of allicin, one of the main thiosulfinates in garlic, in order to obtain quantitative information on it as a chain-breaking antioxidant. The antioxidant actions of allicin against the oxidation of
A Getsoian et al.
International journal of pharmaceutics, 348(1-2), 3-9 (2007-10-20)
To emphasize the fact that solvents can be either critical or immaterial in crystallizing specific polymorphs, a method for obtaining multiple polymorphs of a compound using only one solvent is demonstrated. By varying the crystallization temperature and level of supersaturation
Johanna Bråred Christensson et al.
Contact dermatitis, 55(4), 230-237 (2006-09-09)
Concomitant positive reactions to colophonium, oxidized limonene, and/or oxidized linalool are recorded in patch test studies. The main allergens in these patch test mixtures are hydroperoxides, which form antigens by a radical pathway. Theoretically, concomitant reactions can be explained not