Merck
PHR1210
Supelco
Cumene
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(1-Methylethyl)benzene, 2-Phenylpropane, Isopropylbenzene, NSC 8776
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.19
Beilstein:
1236613
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1151709
gęstość pary
4.1 (vs air)
ciśnienie pary
8 mmHg ( 20 °C)
9.7 mmHg ( 37.7 °C)
rodzina API
cumene
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
temp. samozapłonu
797 °F
granice wybuchowości
6.5 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.491 (lit.)
bp
152-154 °C (lit.)
mp
−96 °C (lit.)
gęstość
0.864 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12/c1-8(2)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,1-2H3
Klucz InChI
RWGFKTVRMDUZSP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Cumene may be used as a pharmaceutical reference standard for the determination of the analyte in pharmaceutical formulations by chromatography techniques.
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA9023 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31.0 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Przepraszamy, ale COA dla tego produktu nie jest aktualnie dostępny online.
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Determination of Residual Solvents in Bulk Drug and Formulations
Singh P and Sinha M
American Journal of PharmTech Research, 3(4), 289-295 (2006)
A novel peroxy radical based oxidative stressing system for ranking the oxidizability of drug substances
Harmon PA. et al.
Journal of Pharmaceutical Sciences, 95(9), 2014-2028 (2006)
Youji Okada et al.
Organic & biomolecular chemistry, 4(22), 4113-4117 (2007-02-23)
We have undertaken a detailed study of the antioxidant activity of allicin, one of the main thiosulfinates in garlic, in order to obtain quantitative information on it as a chain-breaking antioxidant. The antioxidant actions of allicin against the oxidation of
A Getsoian et al.
International journal of pharmaceutics, 348(1-2), 3-9 (2007-10-20)
To emphasize the fact that solvents can be either critical or immaterial in crystallizing specific polymorphs, a method for obtaining multiple polymorphs of a compound using only one solvent is demonstrated. By varying the crystallization temperature and level of supersaturation
C Holvoet et al.
Die Pharmazie, 62(2), 126-132 (2007-03-08)
Paclitaxel, an antitumoral drug, is poorly soluble in aqueous media. Therefore, in a commercialised formulation (Taxol), paclitaxel (30 mg active compound) is dissolved in polyethoxylated castor oil (Cremophor EL) and ethanol. After dilution of Taxol in aqueous media paclitaxel tends