Kluczowe dokumenty
331066
1-Phenylnonane
96%
Synonim(y):
Nonylbenzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5(CH2)8CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
204.35
Beilstein:
1907173
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
96%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.483 (lit.)
bp
282 °C (lit.)
gęstość
0.858 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
CCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C15H24/c1-2-3-4-5-6-7-9-12-15-13-10-8-11-14-15/h8,10-11,13-14H,2-7,9,12H2,1H3
Klucz InChI
LIXVMPBOGDCSRM-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
1-fenylonian został wykorzystany jako rozpuszczalnik:
- w wysokowydajnej syntezie mezo-tetraalkiloporfiryn
- w celu zbadania struktur 2D poprzez zmianę długości łańcucha alkilowego związków izobutenylowych
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Rémi Plamont et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 19(34), 11293-11300 (2013-07-11)
We have developed a high-yielding synthesis of meso-tetraalkylporphyrins, which previously have been obtained only in lower yields. By employing Montmorrilonite K10 as the acid catalyst and 3 Å molecular sieves as the dehydrating agent, yields that reached 70 % could be achieved
Yoshihiro Kikkawa et al.
Organic & biomolecular chemistry, 10(40), 8087-8094 (2012-09-12)
A series of isobutenyl compounds possessing various alkyl chain lengths (C(n)-1) with a carbon number of n = 14-21 were synthesized and their two-dimensional (2D) structures were systematically studied using scanning tunnelling microscopy (STM) at a highly oriented pyrolytic graphite