Kluczowe dokumenty
113239
1-Phenyldodecane
97%
Synonim(y):
Dodecylbenzene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.482 (lit.)
bp
185-188 °C/15 mmHg (lit.)
331 °C (lit.)
mp
3 °C (lit.)
gęstość
0.856 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C18H30/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12-15-18-16-13-11-14-17-18/h11,13-14,16-17H,2-10,12,15H2,1H3
Klucz InChI
KWKXNDCHNDYVRT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
228.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
109 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
113239-25G | 4061838700896 |
113239-100G | |
113239-5G |