Kluczowe dokumenty
M29606
9-Methylanthracene
98%
Synonim(y):
9-Methylanthracene
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
bp
196-197 °C/12 mmHg (lit.)
mp
77-79 °C (lit.)
gęstość
1.066 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1c2ccccc2cc3ccccc13
InChI
1S/C15H12/c1-11-14-8-4-2-6-12(14)10-13-7-3-5-9-15(11)13/h2-10H,1H3
Klucz InChI
CPGPAVAKSZHMBP-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?