Merck
113182
Sigma-Aldrich
1-Phenylheptane
98%
Synonim(y):
Heptylbenzene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5(CH2)6CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
176.30
Beilstein:
1905782
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.485 (lit.)
tw
233 °C (lit.)
mp
−48 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
CCCCCCCc1ccccc1
InChI
1S/C13H20/c1-2-3-4-5-7-10-13-11-8-6-9-12-13/h6,8-9,11-12H,2-5,7,10H2,1H3
Klucz InChI
LBNXAWYDQUGHGX-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Heptylbenzene (1-Phenylheptane) forms charge-transfer complexes with fluoranil and 1,3,5-trinitrobenzene.
Zastosowanie
1-Phenylheptane is used in zirconia and titania based stationary phase capillary HTLC, to separate alkyl benzene derivatives using an acetonitrile-water eluent.
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
203.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
95 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hot eluent capillary liquid chromatography using zirconia and titania based stationary phases.
Kephart TS, et al.
Analytica Chimica Acta, 414(1-2), 71-78 (2000)
Giorgia Purcaro et al.
Analytica chimica acta, 1027, 158-167 (2018-06-06)
Untargeted metabolomics study of volatile organic compounds produced by different cell cultures is a field that has gained increasing attention over the years. Solid-phase microextraction has been the sampling technique of choice for most of the applications mainly due to