Kluczowe dokumenty
161004
1,3,5-Triisopropylbenzene
95%
Synonim(y):
1,3,5-tri(propan-2-ylo)benzen, 1,3,5-tris(1-metyloetylo)benzen, 1,3,5-tris(izopropylo)benzen, 1,3,5-tris(propan-2-ylo)benzen, 2,4,6-triizopropylobenzen
About This Item
Polecane produkty
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.488 (lit.)
bp
232-236 °C (lit.)
gęstość
0.845 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1cc(cc(c1)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-10(2)13-7-14(11(3)4)9-15(8-13)12(5)6/h7-12H,1-6H3
Klucz InChI
VUMCUSHVMYIRMB-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?