Merck
719838
Sigma-Aldrich
1-Bromo-2,6-diisopropylbenzene
95%
Synonim(y):
2,6-Diisopropylbromobenzene, 2,6-Diisopropylphenyl bromide, 2-Bromo-1,3-bis(1-methylethyl)benzene, 2-Bromo-1,3-diisopropylbenzene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H17Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
241.17
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532
gęstość
1.171 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1Br
InChI
1S/C12H17Br/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,1-4H3
Klucz InChI
QEOQKWIURDCGIJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
210.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.9 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)