Kluczowe dokumenty
115851
2-Bromo-1,3-dimethylbenzene
98%
Synonim(y):
2-Bromo-m-xylene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.555 (lit.)
bp
206 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
gęstość
1.389 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1cccc(C)c1Br
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
MYMYVYZLMUEVED-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
165.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
74 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
115851-5G | 4061837586545 |
115851-100G | |
115851-25G | 4061838703750 |