Kluczowe dokumenty
276316
1-Bromo-3,5-dimethylbenzene
97%
Synonim(y):
5-Bromo-m-xylene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.06
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.549 (lit.)
bp
202-204 °C (lit.)
gęstość
1.362 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1cc(C)cc(Br)c1
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-3-7(2)5-8(9)4-6/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
LMFRTSBQRLSJHC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Palladium catalyzed carbon-oxygen coupling of 1-bromo-3,5-dimethylbenzene and o-cresol to potassium hydroxide to produce o-tolyl-3,5-xylyl ether has been reported.
Zastosowanie
1-Bromo-3,5-dimethylbenzene has been used in the synthesis of substituted 2,2′-bis(diphenylphosphanylmethyl)-1,1′-binaphthyl derivatives.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
188.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
87 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Highly Selective Catalyst Systems for the Hydroformylation of Internal Olefins to Linear Aldehydes This work was supported by Oxeno Olefinchemie GmbH and the State of Mecklenburg-West Pommerania. Dr. C. Fischer and Mrs. S. Buchholz are thanked for their excellent technical support.
Holger Klein et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 40(18), 3408-3411 (2001-10-10)
Vittoria M Blasucci et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(11), 3932-3938 (2010-03-20)
Tunable solvent systems couple homogeneous catalytic reactions to heterogeneous separations, thereby combining multiple unit operations into a single step and subsequently reducing waste generation and improving process economics. In addition, tunable solvents can require less energy than traditional separations, such
Tapan K Pal et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 21(52), 19064-19070 (2015-11-21)
By using a bent tetracarboxylic acid ligand that incorporates a pendent-NH2 functional group, a 3D Zn(II)-framework (1) based on Zn2 (CO2)4 secondary building units and Zn12 (CO2)24 supramolecular building blocks has been synthesized. Framework 1 is thermally less stable, which