Merck
319880
Sigma-Aldrich
1-Bromo-4-propylbenzene
99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2C6H4Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
199.09
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.537 (lit.)
bp
225 °C (lit.)
gęstość
1.286 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
CCCc1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C9H11Br/c1-2-3-8-4-6-9(10)7-5-8/h4-7H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
NUPWGLKBGVNSJX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
CorrosionEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
204.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
96 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)