Merck
167266
Sigma-Aldrich
2-Bromo-1,4-dimethylbenzene
99%
Synonim(y):
2-Bromo-p-xylene
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C6H3Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
185.06
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.550 (lit.)
tw
199-201 °C (lit.)
mp
9-10 °C (lit.)
gęstość
1.34 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
Cc1ccc(C)c(Br)c1
InChI
1S/C8H9Br/c1-6-3-4-7(2)8(9)5-6/h3-5H,1-2H3
Klucz InChI
QXISTPDUYKNPLU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2-Bromo-1,4-dimethylbenzene was used in the synthesis of 2,5,2′,5′-tetrakismethylbiphenyl via Yamamoto coupling reaction. It was also used in the synthesis of cis-3,4-diphenyl-5,8-dimethylisocoumarins.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Feng He et al.
Chemical communications (Cambridge, England), (17)(17), 2206-2207 (2003-09-19)
Building a new structual oligo(phenylenevinylene) by linking trimeric phenylenvinylene (TPV) through the phenylphenyl bond of a central phenylene ring was reported. The resultant TPV dimers exhibit weak intermolecular interactions and intense blue photoluminescence in the solid state as well as
Synthesis of novel anthrone imines.
Dutt M, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59(2), 497-499 (1994)