Key Documents
157716
2,6-Diisopropylaniline
technical grade, 90%
Synonim(y):
2,6-Bis(1-methylethyl)benzenamine, 2,6-Bis(propan-2-yl)aniline, 2,6-Diisopropylphenylamine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
ciśnienie pary
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Próba
90%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.532 (lit.)
tw
257 °C (lit.)
mp
−45 °C (lit.)
gęstość
0.94 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)c1cccc(C(C)C)c1N
InChI
1S/C12H19N/c1-8(2)10-6-5-7-11(9(3)4)12(10)13/h5-9H,13H2,1-4H3
Klucz InChI
WKBALTUBRZPIPZ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?