Merck
223050
Sigma-Aldrich
2,4,6-Tri-tert-butylaniline
99%
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3C]3C6H2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
261.45
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
99%
Formularz
solid
mp
145-147 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc(c(N)c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C18H31N/c1-16(2,3)12-10-13(17(4,5)6)15(19)14(11-12)18(7,8)9/h10-11H,19H2,1-9H3
Klucz InChI
REJGDSCBQPJPQT-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
2,4,6-tri-tert-butylonitrobenzen(nieporęczna amina) został użyty w syntezie monomerycznego iminofosforanu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Michael D. Mikoluk et al.
Inorganic chemistry, 38(12), 2791-2801 (2001-10-24)
The substituted-exo-phosphine (X = F, NMe(2), OCH(2)CF(3)) diazaphospholephosphines are exclusively oxidized at this center with either chalcogens (S, Se) or azides to phosphoranodiazaphospholes. Oxidation imparts a dramatic upfield shift of the phosphorus NMR signals and an increase in the (1)J(PC)
Ritesh Ranjan Pal et al.
Cell, 177(3), 683-696 (2019-04-02)
Microbiota and intestinal epithelium restrict pathogen growth by rapid nutrient consumption. We investigated how pathogens circumvent this obstacle to colonize the host. Utilizing enteropathogenic E. coli (EPEC), we show that host-attached bacteria obtain nutrients from infected host cell in a process we
Johana Vásquez-Procopio et al.
Metallomics : integrated biometal science, 12(2), 218-240 (2019-12-05)
Manganese is considered essential for animal growth. Manganese ions serve as cofactors to three mitochondrial enzymes: superoxide dismutase (Sod2), arginase and glutamine synthase, and to glycosyltransferases residing in the Golgi. In Drosophila melanogaster, manganese has also been implicated in the