Merck
447471
Sigma-Aldrich
Methyl 10-hydroxydecanoate
technical grade, ≥90%
Synonim(y):
Pd/C
About This Item
Wzór liniowy:
HO(CH2)9CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
202.29
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
klasa czystości
technical grade
Próba
≥90%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.448 (lit.)
gęstość
0.962 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
hydroxyl
ciąg SMILES
COC(=O)CCCCCCCCCO
InChI
1S/C11H22O3/c1-14-11(13)9-7-5-3-2-4-6-8-10-12/h12H,2-10H2,1H3
Klucz InChI
NFJQGHRDVMDLKM-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
221.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
105.00 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Synthesis and polymerization of carboxyalkylmethacrylates: new hydrophobic polyelectrolytes.
Rogel-Hernandez E, et al.
Designed Monomers and Polymers, 4(4), 343-356 (2001)
Notes-A Preparation of 10-Hydroxydecanoic Acid.
Benton F and Kiess F.
The Journal of Organic Chemistry, 25(3), 470-471 (1960)
N M Carballeira et al.
Chemistry and physics of lipids, 97(2), 87-91 (1999-04-08)
The marine bacterial fatty acid 9-methyl-10-hexadecenoic acid was conveniently prepared in 6 steps and in a 22% overall yield, starting from commercially available methyl 10-hydroxydecanoate. The naturally occurring fatty acid has the E double bond configuration as confirmed by gas