Kluczowe dokumenty
290785
Luperox® LP, Lauroyl peroxide
≥98%
Synonim(y):
Lauroyl peroxide, Di(dodecanoyl) peroxide, DiDodecanoyl Peroxide, Dilauroyl peroxide, Dodecanoyl peroxide
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
13.7 (vs air)
Próba
≥98%
Formularz
solid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
53-57 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCC(=O)OOC(=O)CCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H46O4/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23(25)27-28-24(26)22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-22H2,1-2H3
Klucz InChI
YIVJZNGAASQVEM-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- A long chain branching(LCB) introducer in polypropylene to improve its mechanical recycling process.
- A mild oxidant and efficient hydrogen abstractor in the preparation of disulfide compounds through dimerization of corresponding dithiocarbamates.
- An initiator in the preparation of ion-imprinted polymers(IIPs).
- An initiator and oxidant to construct erythrina ring system via oxidative radical cyclizations of enamide in the presence of nBu3SnH.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Org. Perox. D
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
290785-100G | 4061826303610 |
290785-500G | 4061826303627 |
290785-5G | 4061832977454 |