Kluczowe dokumenty
517909
Luperox® A75, Benzoyl peroxide
75%, remainder water
Synonim(y):
Benzoyl peroxide, Dibenzoyl peroxide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
75%
temp. samozapłonu
176 °F
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
mp
105 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(OOC(=O)c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O4/c15-13(11-7-3-1-4-8-11)17-18-14(16)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H
Klucz InChI
OMPJBNCRMGITSC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- An oxidizing agent in the synthesis of conducting polypyrrole via inverted emulsion polymerization.
- An mild oxidizing agent and carboxylate source in the synthesis of substituted imides.
- A radical initiator in the preparation of PCL/CNF:MX (poly(ε-caprolactone)/cellulose nanofibrils: compatibilizer) bio-nanocomposites.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Org. Perox. B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
VBP00104-1G | 4061825181547 |
517909-100G | 4061835521395 |
517909-500G | 4061835563265 |
517909-5G | 4061835563272 |