Kluczowe dokumenty
247502
Cumene hydroperoxide
technical grade, 80%
Synonim(y):
α,α-Dimethylbenzyl hydroperoxide
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
technical grade
Poziom jakości
gęstość pary
5.4 (vs air)
ciśnienie pary
<0.03 mmHg ( 20 °C)
Próba
80%
Formularz
liquid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5210
bp
100-101 °C/8 mmHg (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: 1 mL/mL, clear, colorless to very faintly yellow
gęstość
1.03 g/mL at 25 °C
grupa funkcyjna
hydroperoxide
phenyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(OO)c1ccccc1
InChI
1S/C9H12O2/c1-9(2,11-10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,10H,1-2H3
Klucz InChI
YQHLDYVWEZKEOX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Org. Perox. F - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organy docelowe
Lungs, Respiratory system
Kod klasy składowania
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
174.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
79 °C
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?