Merck
438960
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-3-Benzyloxy-1,2-propanediol
99%
Synonim(y):
(R)-Glycerol 1-benzyl ether, 3-O-Benzyl-sn-glycerol, 3-Benzyl-sn-glycerol
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCH2CH(OH)CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.22
Beilstein:
2048922
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +5.5°, c = 20 in chloroform
mp
25-29 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)COCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14O3/c11-6-10(12)8-13-7-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,10-12H,6-8H2/t10-/m1/s1
Klucz InChI
LWCIBYRXSHRIAP-SNVBAGLBSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Employed in the synthesis of a cyclopropyl chiron used in the preparation of 2,3-methanoamino acids. Chiral building block in the synthesis of petrosynes and biologically important phospholipid analogs.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
T N Wheeler et al.
Journal of medicinal chemistry, 37(24), 4118-4129 (1994-11-25)
The substrate specificity at the active site of recombinant human synovial fluid phospholipase A2 (hs-PLA2) was investigated by the preparation of a series of short-chain phospholipid analogs and measurement of their enzymatic hydrolysis at concentrations well below the critical micelle
Iguchi, K. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 5690-5690 (1993)
Burgess, K. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 58, 3767-3767 (1993)
S.F. Martin et al.
The Journal of Organic Chemistry, 59, 4805-4805 (1994)