Key Documents
110477
trans-Decahydronaphthalene
99%
Synonim(y):
trans-Decalin™
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.76 (vs air)
ciśnienie pary
42 mmHg ( 92 °C)
Próba
99%
temp. samozapłonu
482 °F
granice wybuchowości
0.7-4.9 %, 100 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.469 (lit.)
tw
185 °C/756 mmHg (lit.)
mp
−32 °C (lit.)
gęstość
0.87 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCCC[C@@]1([H])CCCC2
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2/t9-,10-
Klucz InChI
NNBZCPXTIHJBJL-MGCOHNPYSA-N
Zastosowanie
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
136.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
58 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)