D251
Decahydronaphthalene, mixture of cis + trans
reagent grade, 98%
Synonim(y):
Decalin™
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Poziom jakości
gęstość pary
4.76 (vs air)
ciśnienie pary
42 mmHg ( 92 °C)
741 mmHg ( 188 °C)
Próba
98%
Postać
liquid
temp. samozapłonu
482 °F
granice wybuchowości
0.7-4.9 %, 100 °F
współczynnik refrakcji
n20/D 1.474 (lit.)
tw
189-191 °C (lit.)
mp
−125 °C (lit.)
gęstość
0.896 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
C1CCC2CCCCC2C1
InChI
1S/C10H18/c1-2-6-10-8-4-3-7-9(10)5-1/h9-10H,1-8H2
Klucz InChI
NNBZCPXTIHJBJL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Distannoxane-catalyzed synthesis of aliphatic polyesters via polycondensation.
- Intramolecular carbonyl-ene cyclocondensation of oxygenated o-phenylallylbenzaldehydes to synthesize substituted naphthalenes.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1C
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
134.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
57 °C - closed cup