Kluczowe dokumenty
M57006
2-Methylnaphthalene (β)
95%
Synonim(y):
β-Methylnaphthalene
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
bp
241-242 °C (lit.)
mp
34-36 °C (lit.)
gęstość
1 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10/c1-9-6-7-10-4-2-3-5-11(10)8-9/h2-8H,1H3
Klucz InChI
QIMMUPPBPVKWKM-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544) , CYP2A6(1548)
mouse ... Cyp2a5(13087)
Powiązane kategorie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
208.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
98.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
M57006-5G | |
M57006-100G | 4061834060284 |
M57006-500G | 4061833067833 |