Kluczowe dokumenty
143677
2-(Bromomethyl)naphthalene
96%
Synonim(y):
β-(Bromomethyl)naphthalene, β-Naphthylmethyl bromide, (Naphthalen-2-yl)methyl bromide, 2-(Bromomethyl)naphthalene, 2-Menaphthyl bromide, 2-Naphthylmethyl bromide
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
96%
tw
213 °C/100 mmHg (lit.)
mp
51-54 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
BrCc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H9Br/c12-8-9-5-6-10-3-1-2-4-11(10)7-9/h1-7H,8H2
Klucz InChI
RUHJZSZTSCSTCC-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?