Merck
449385
Sigma-Aldrich
4-(Bromomethyl)benzophenone
96%
About This Item
Wzór liniowy:
BrCH2C6H4C(O)C6H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
275.14
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
Próba:
96%
Poziom jakości
Próba
96%
mp
109-112 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ketone
phenyl
ciąg SMILES
BrCc1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H11BrO/c15-10-11-6-8-13(9-7-11)14(16)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H,10H2
Klucz InChI
RYULULVJWLRDQH-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)