Kluczowe dokumenty
B12407
4-Benzoylbenzoic acid
99%
Synonim(y):
p-Benzoylbenzoic acid, Benzophenone-4-carboxylic acid
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
crystals
mp
198-200 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H10O3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17)
Klucz InChI
IFQUPKAISSPFTE-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ACHE(43) , BCHE(590) , CES1(1066)
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?