Merck
15390
Sigma-Aldrich
Boc-Ser(Bzl)-OH
≥99.0% (T)
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-O-benzyl-L-serine, Boc-O-benzyl-L-serine
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2OCH2CH(COOH)NHCOOC(CH3)3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
295.33
Beilstein:
3064461
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (T)
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]20/D +20±1°, c = 2% in ethanol: water (4:1)
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
58-60 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](COCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C15H21NO5/c1-15(2,3)21-14(19)16-12(13(17)18)10-20-9-11-7-5-4-6-8-11/h4-8,12H,9-10H2,1-3H3,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
Klucz InChI
DMBKPDOAQVGTST-LBPRGKRZSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Huang-Han Chen et al.
Analytica chimica acta, 865, 53-59 (2015-03-04)
Polydimethylsiloxane (PDMS) is widely used for microfabrication and bioanalysis; however, its surface functionalization is limited due to the lack of active functional groups and incompatibility with many solvents. We presented a novel approach for in situ fabrication of cleavable peptide
Produkty
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.