Kluczowe dokumenty
359688
Boc-Lys-OH
99%
Synonim(y):
Nα-(tert-Butoxycarbonyl)-L-lysine, Nα-Boc-L-lysine
About This Item
Polecane produkty
Próba
99%
Formularz
solid
aktywność optyczna
[α]/D 4.1 to 5.1°, c = 2 in water
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
~205 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
InChI
1S/C11H22N2O4/c1-11(2,3)17-10(16)13-8(9(14)15)6-4-5-7-12/h8H,4-7,12H2,1-3H3,(H,13,16)(H,14,15)/t8-/m0/s1
Klucz InChI
DQUHYEDEGRNAFO-QMMMGPOBSA-N
Zastosowanie
- A heterotrifunctional peptide-based linker molecule applicable as a bio-labeling reagent.
- Lysine derivatives of azamacrocycle and anthraquinone.
- Boc-Lys(Bn4-DTPA)-OH, a precursor to synthesize diethylene triamine pentaacetic acid (DTPA) containing peptides.
- A ferrocene-amino acid conjugate which is used in developing chemical warfare agent (CWA) sensor.
zastąpiony przez
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?