Key Documents
15541
Boc-Lys(Z)-OSu
Synonim(y):
Nα-Boc-Nε-Cbz-L-lysine N-hydroxysuccinimide ester, Nα-Boc-Nε-Z-L-lysine hydroxysuccinimide ester, Nε-Z-Nα-Boc-L-lysine hydroxysuccinimide ester
About This Item
Polecane produkty
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]20/D -21.0±1.5°, c = 2% in dioxane
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
110-120 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(=O)ON2C(=O)CCC2=O
InChI
1S/C23H31N3O8/c1-23(2,3)33-22(31)25-17(20(29)34-26-18(27)12-13-19(26)28)11-7-8-14-24-21(30)32-15-16-9-5-4-6-10-16/h4-6,9-10,17H,7-8,11-15H2,1-3H3,(H,24,30)(H,25,31)/t17-/m0/s1
Klucz InChI
YWLICOCXPNQJPC-KRWDZBQOSA-N
Zastosowanie
- Cellular labeling and tumor MRI as a bimodal lipidic contrast agent
- Synthesis of improved peptide prodrugs 5-ALA for photodynamic therapy
- Design of high affinity peptide conjugates as markers for small peptide transporter PEPT1 (SLC15A1)
- Preparation of human growth hormone derivatives containing PEG groups
- Enantiodivergent asymmetric cyclization
- Solid-phase synthesis of peptide-cationic steroid conjugates for antibacterial screening
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?