Merck
410489
Sigma-Aldrich
Boc-Ser-OMe
95%
Synonim(y):
N-(tert-Butoxycarbonyl)-L-serine methyl ester, Boc-L-serine methyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.23
Beilstein:
3545389
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
95%
Formularz
liquid
aktywność optyczna
[α]20/D −18°, c = 5 in methanol
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
współczynnik refrakcji
n20/D 1.452 (lit.)
gęstość
1.082 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COC(=O)[C@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(13)10-6(5-11)7(12)14-4/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,10,13)/t6-/m0/s1
Klucz InChI
SANNKFASHWONFD-LURJTMIESA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Griet Van Zeebroeck et al.
Nature chemical biology, 5(1), 45-52 (2008-12-09)
Transporter-related nutrient sensors, called transceptors, mediate nutrient activation of signaling pathways through the plasma membrane. The mechanism of action of transporting and nontransporting transceptors is unknown. We have screened 319 amino acid analogs to identify compounds that act on Gap1
Global Trade Item Number
SKUGTIN
410489-10G4061838119711
410489-1G4061838098061