Kluczowe dokumenty
446068
N-(tert-Butoxycarbonyl)-D-serine methyl ester
97%
Synonim(y):
Ester metylowy N-Boc-(D)-Seryny
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH[NHCO2C(CH3)3]CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
eCl@ss:
32160406
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]25/D +18.8°, c = 5 in methanol
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
współczynnik refrakcji
n20/D 1.453 (lit.)
bp
215 °C (lit.)
gęstość
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
peptide synthesis
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H](CO)NC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C9H17NO5/c1-9(2,3)15-8(13)10-6(5-11)7(12)14-4/h6,11H,5H2,1-4H3,(H,10,13)/t6-/m1/s1
Klucz InChI
SANNKFASHWONFD-ZCFIWIBFSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?