Kluczowe dokumenty
47619
Fmoc-Ser(tBu)-OH
≥98.0% (HPLC), for peptide synthesis
Synonim(y):
Fmoc-O-tert-butyl-L-serine
About This Item
Polecane produkty
product name
Fmoc-Ser(tBu)-OH, ≥98.0% (HPLC)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
Postać
powder
aktywność optyczna
[α]20/D +25.5±1°, c = 1% in ethyl acetate
przydatność reakcji
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Zastosowanie
peptide synthesis
grupa funkcyjna
Fmoc
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CC(C)(C)OC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C22H25NO5/c1-22(2,3)28-13-19(20(24)25)23-21(26)27-12-18-16-10-6-4-8-14(16)15-9-5-7-11-17(15)18/h4-11,18-19H,12-13H2,1-3H3,(H,23,26)(H,24,25)/t19-/m0/s1
Klucz InChI
REITVGIIZHFVGU-IBGZPJMESA-N
Zastosowanie
- Total synthesis of an antibiotic, daptomycin, by cyclization via a chemoselective serine ligation.
- Preparation of MUC1, a T-cell helper peptide, using iterative pentafluorophenyl ester-mediated fragment condensations.
- Linear solid-phase peptide synthesis of ubiquitin and diubiquitin.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
With a growing peptide drug market the fast, reliable and uncomplicated synthesis of peptides is of paramount importance.