Merck
B90203
Sigma-Aldrich
Butylbenzene
≥99%
Synonim(y):
1-Phenylbutane
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5(CH2)3CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
134.22
Beilstein:
1903395
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
gęstość pary
>1 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1.03 mmHg ( 23 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
774 °F
granice wybuchowości
5.8 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.489 (lit.)
bp
183 °C (lit.)
mp
−88 °C (lit.)
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCc1ccccc1
InChI
1S/C10H14/c1-2-3-7-10-8-5-4-6-9-10/h4-6,8-9H,2-3,7H2,1H3
Klucz InChI
OCKPCBLVNKHBMX-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Zastosowanie
Butylbenzene undergoes oxidation to afford butyrophenone. It is used to prepare N-arylazoles via oxidant-free and selective C(sp2)-H amination reaction. It can be used in the synthesis of alkylated pentacene and ladder-type oligo(p-phenylene)s to improve solubility in common organic solvents.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
138.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
59.0 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Photo-induced oxidant-free oxidative C?H/N?H cross-coupling between arenes and azoles.
Niu L, et al.
Nature Communications, 8, 14226-14226 (2017)
A New Method for the Benzylic Oxidation of Alkylarenes Catalyzed by Hypervalent Iodine (III).
Xu Y, et al.
Synthesis, 45(03), 370-374 (2013)
Ladder-type oligo (p-phenylene) s with D???A architectures: design, synthesis, optical gain properties, and stabilized amplified spontaneous emission.
Fang M, et al.
Journal of Material Chemistry C, 5(23), 5797-5809 (2017)
Dirhodium (II) Complexes of 2?(Sulfonylimino) pyrrolidine: Synthesis and Application in Catalytic Benzylic Oxidation.
Wusiman A, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2012(16), 3088-3092 (2012)
Study on liquid crystallinity in 2, 9?dialkylpentacenes.
Okamoto K , et al.
Liq. Cryst., 34(9), 1001-1007 (2007)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B90203-25ML4061833443484
B90203-500ML4061833443491
B90203-10L
B90203-100ML4061833443477