Merck
702463
Sigma-Aldrich
N-Boc-4,4-Difluoro-L-proline methyl ester
97%
Synonim(y):
1-tert-Butyl 2-methyl (2S)-4,4-difluoro-1,2-pyrrolidinedicarboxylate, tert-Butyl (2S)-2-(methoxycarbonyl)-4,4-difluoropyrrolidine-1-carboxylate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H17F2NO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
265.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352209
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
powder
przydatność reakcji
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
41-46 °C
Zastosowanie
peptide synthesis
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COC(=O)[C@@H]1CC(F)(F)CN1C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C11H17F2NO4/c1-10(2,3)18-9(16)14-6-11(12,13)5-7(14)8(15)17-4/h7H,5-6H2,1-4H3/t7-/m0/s1
Klucz InChI
RQDZKOOUQIDZOG-ZETCQYMHSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C