Merck
440965
Sigma-Aldrich
Poly(1,4-phenylene ether-ether-sulfone)
pellets
Synonim(y):
4,4′-Dichlorodiphenyl sulfone-p -hydroquinone copolymer, SRU, Dichlorodiphenyl sulfone-hydroquinone copolymer, SRU
About This Item
Wzór liniowy:
(C6H4-4-SO2C6H4-4-OC6H4-4-O)n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
pellets
temp. przejścia
Tg 192 °C
ciąg SMILES
Oc1ccc(O)cc1.Oc2ccc(cc2)S(=O)(=O)c3ccc(O)cc3
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)