Kluczowe dokumenty
472360
Poly(oxy-1,4-phenylenesulfonyl-1,4-phenylene)
melt index 6 g/10 min (380°C/2.16 kg)
Synonim(y):
Poly(1,4-phenylene ether-sulfone)
About This Item
Polecane produkty
Formularz
granular
wskaźnik szybkości płynięcia
6 g/10 min (380°C/2.16 kg)
ISO 1628
50 mL/g, in phenol/1,2-dichlorobenzene(lit.)
temp. przejścia
Tg (DSC) 221 °C (onset)
rozpuszczalność
aniline, dimethylacetamide and pyridine: soluble
gęstość
1.37 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)c2ccc(O)cc2
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)