Kluczowe dokumenty
428302
Polysulfone
average Mw ~35,000 by LS, average Mn ~16,000 by MO, pellets (Transparent)
Synonim(y):
Poli[oksy-1,4-fenylenosulfonylo-1,4-fenylenoksy-1,4-fenyleno(1-metyloetylideno)-1,4-fenylen], Żywica polisulfonowa
About This Item
Polecane produkty
Formularz
pellets (Transparent)
Poziom jakości
temp. samozapłonu
1022 °F
wskaźnik szybkości płynięcia
6.5 g/10 min (343°C/0.3 Mpa)
masa cząsteczkowa
average Mn ~16,000 by MO
average Mw ~35,000 by LS
lepkość zmniejszona
0.37-0.39 dL/g, 0.2 % (w/v) in chloroform(25 °C)(lit.)
gęstość
1.24 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(C)(c1ccc(O)cc1)c2ccc(O)cc2.Oc3ccc(cc3)S(=O)(=O)c4ccc(O)cc4
InChI
1S/C15H16O2.C12H10O4S/c1-15(2,11-3-7-13(16)8-4-11)12-5-9-14(17)10-6-12;13-9-1-5-11(6-2-9)17(15,16)12-7-3-10(14)4-8-12/h3-10,16-17H,1-2H3;1-8,13-14H
Klucz InChI
ZUZZUJNBGCVPLQ-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cechy i korzyści
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Materials Issues in Polymer Electrolyte Membrane Fuel Cells
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
428302-100G | 4061832104836 |
428302-500G | 4061832104843 |
428302-5G |