Merck
181803
Sigma-Aldrich
Poly(2,6-dimethyl-1,4-phenylene oxide)
Mn 20,000
Synonim(y):
Homopolimer 2,6-dimetylofenolu, Homopolimer eteru 2,6-dimetylo-1,4-fenylenowego, Poli(2,6-ksylenol), Polimer 2,6-dimetylofenolu
About This Item
Wzór liniowy:
[C6H2(CH3)2O]n
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
analytical standard
Formularz
powder
masa cząsteczkowa
Mn 20,000
Mw 16,000-24,000 by GPC
gęstość
1.06 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cc(O)cc(C)c1O
InChI
1S/C8H10O/c1-6-4-3-5-7(2)8(6)9/h3-5,9H,1-2H3
Klucz InChI
NXXYKOUNUYWIHA-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
A lot specific analysis is included with each unit
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)