Merck
728543
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-α,α-Diphenyl-2-pyrrolidinemethanol tert-butyldimethylsilyl ether
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-(−)-α,α-Diphenylprolinol tert-butyldimethylsilyl ether, (S)-2-[(tert-Butyldimethylsiloxy)diphenylmethyl]pyrrolidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H33NOSi
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
367.60
Beilstein:
10368174
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
powder
czystość optyczna
enantiomeric excess: ≥98.0%
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
CC(C)(C)[Si](C)(C)OC([C@@H]1CCCN1)(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C23H33NOSi/c1-22(2,3)26(4,5)25-23(21-17-12-18-24-21,19-13-8-6-9-14-19)20-15-10-7-11-16-20/h6-11,13-16,21,24H,12,17-18H2,1-5H3/t21-/m0/s1
Klucz InChI
YJFSFDYMOMREQP-NRFANRHFSA-N
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)