Merck
670960
Sigma-Aldrich
(S)-α,α-Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]-2-pyrrolidinemethanol
≥99.0%
Synonim(y):
(S)-2-{Bis[3,5-bis(trifluoromethyl)phenyl]hydroxymethyl}pyrrolidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H15F12NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
525.33
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99.0% (HPLC)
≥99.0%
czystość optyczna
ee: ≥99.0% (HPLC)
mp
113-117 °C
grupa funkcyjna
fluoro
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC([C@@H]1CCCN1)(c2cc(cc(c2)C(F)(F)F)C(F)(F)F)c3cc(cc(c3)C(F)(F)F)C(F)(F)F
InChI
1S/C21H15F12NO/c22-18(23,24)12-4-10(5-13(8-12)19(25,26)27)17(35,16-2-1-3-34-16)11-6-14(20(28,29)30)9-15(7-11)21(31,32)33/h4-9,16,34-35H,1-3H2/t16-/m0/s1
Klucz InChI
ITXPGQOGEYWAKW-INIZCTEOSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)