Merck
552542
Sigma-Aldrich
(R)-(+)-2-(Diphenylmethyl)pyrrolidine
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H19N
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
237.34
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
aktywność optyczna
[α]20/D +3.0°, c = 1% in chloroform
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5870 (lit.)
gęstość
1.062 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C1CN[C@H](C1)C(c2ccccc2)c3ccccc3
InChI
1S/C17H19N/c1-3-8-14(9-4-1)17(16-12-7-13-18-16)15-10-5-2-6-11-15/h1-6,8-11,16-18H,7,12-13H2/t16-/m1/s1
Klucz InChI
OXOBKZZXZVFOBB-MRXNPFEDSA-N
Zastosowanie
Used as excellent chiral solvating agents to determine the enantiomeric composition of chiral carboxylic acids directly by NMR analysis.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Bailey, D. J. et al.
Tetrahedron Asymmetry, 8, 149-149 (1997)