Merck
670731
Sigma-Aldrich
(S)-α,α-Bis(3,5-dimethylphenyl)-2-pyrrolidinemethanol
≥99% (HPLC)
Synonim(y):
(S)-(−)-2-[Bis(3,5-dimethylphenyl)hydroxymethyl]pyrrolidine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H27NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
309.45
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥99% (HPLC)
czystość optyczna
enantiomeric ratio: 97.5% (HPLC)
mp
98-101 °C
grupa funkcyjna
hydroxyl
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(C)cc(c1)C(O)([C@@H]2CCCN2)c3cc(C)cc(C)c3
InChI
1S/C21H27NO/c1-14-8-15(2)11-18(10-14)21(23,20-6-5-7-22-20)19-12-16(3)9-17(4)13-19/h8-13,20,22-23H,5-7H2,1-4H3/t20-/m0/s1
Klucz InChI
MXIOBZPVLNQGIU-FQEVSTJZSA-N
Zastosowanie
(S)-α,α-Bis(3,5-dimetylofenylo)-2-pirolidynometanol może być stosowany jako:
  • Chiralny organokatalizator w otrzymywaniu pochodnych α-[(fenylo)metylo]tio]alkanalu z użyciem aldehydów jako materiałów wyjściowych i [(fenylo)metylo]tio]triazolu jako elektrofila siarkowego.
  • Katalizator w otrzymywaniu chiralnych pochodnych bipirazolidyn-3-onu poprzez cykloaddycje azometinowych imin z α,β-nienasyconymi aldehydami.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)